Få mere at vide
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoracetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone |
| CAS | 431-67-4 |
| Molekylær formel | C3 H Br2 F3 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H |
| SMIL | FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br |
| IUPAC navn | 3,3-dibromo-1,1,1-trifluorpropan-2-on |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.84 |
| Formel vægt | 267.8346 |