Få mere at vide
1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051875
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051875 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051875 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.090025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide
CAS 844694-85-5
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C31 H36 N O3 . Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide
InChI formel InChI=1S/C31H36NO3.BrH/c1-34-29-19-26-18-27(31(33)28(26)20-30(29)35-2)17-23-13-15-32(16-14-23,21-24-9-5-3-6-10-24)22-25-11-7-4-8-12-25;/h3-12,19-20,23,27H,13-18,21-22H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].COc1cc2CC(CC3CC[N+](Cc4ccccc4)(Cc5ccccc5)CC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 2-[(1,1-dibenzylpiperidin-1-ium-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one;bromide
Molekylvægt (g/mol) 550.53
Mængde 25 mg
Formel vægt 549.1879 g/mol