Få mere at vide
1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide, Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide |
| CAS | 844694-85-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31 H36 N O3 . Br |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C31H36NO3.BrH/c1-34-29-19-26-18-27(31(33)28(26)20-30(29)35-2)17-23-13-15-32(16-14-23,21-24-9-5-3-6-10-24)22-25-11-7-4-8-12-25;/h3-12,19-20,23,27H,13-18,21-22H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].COc1cc2CC(CC3CC[N+](Cc4ccccc4)(Cc5ccccc5)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2-[(1,1-dibenzylpiperidin-1-ium-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one;bromide |
| Vis mere |