Få mere at vide
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexan, 50% opløsning i mineralolie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10476442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10476442 10 ml 10ml
10582802 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10476442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 361310100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3006-86-8 | C14H28O4 | 260.374 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Farve Ikke udpeget
Navn note 50% Solution in Mineral Oil
CAS 3006-86-8
CAS min % 49.0
CAS Max % 51.0
Molekylær formel C14H28O4
MDL nummer MFCD00084800
Beilstein 07, III, 30
Tæthed 0.9500g/mL
Synonym vinylidene chloride, 1,1-dichloroethylene, vinylidene dichloride, 1,1-dce, ethene, 1,1-dichloro, vinylidine chloride, ethylene, 1,1-dichloro, as-dichloroethylene, rcra waste number u078, asym-dichloroethylene
InChI nøgle HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
IUPAC navn 1,1-dichlorethen
Molekylvægt (g/mol) 260.37
PubChem CID 6366
ChEBI CHEBI:34031
Formel vægt 260.37
Procent renhed 49 to 51%
Emballage Plastflaske
Mængde 10 ml
Fysisk form Væske