Få mere at vide
1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan, 75% opløsning i aromatisk fri mineralsk terpentin, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane |
| Farve | Ikke udpeget |
| Navn note | 75% Sol.in Arom.free Min.spirit |
| CAS | 6731-36-8, 67-56-1 |
| CAS min % | 74.0, 24.0 |
| CAS Max % | 76.0, 26.0 |
| Molekylær formel | C2H4Cl2 |
| Lineær formel | [(CH3)3COO]2C6H7(CH3)3 |
| MDL nummer | MFCD00084801 |
| Tæthed | 0.8950g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane,75% sol.in arom.free min.spirit
- Fare
- Organisk peroxid Type C & D
- H242-Brandfare ved opvarmning.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.