Få mere at vide
1,1-di(methylthio)-2-nitroeth-1-en, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797115
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10797115 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10797115 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00308EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Di(methylthio)-2-nitroeth-1-ene
CAS 13623-94-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C4H7NO2S2
Lineær formel O2NCH=C(SCH3)2
MDL nummer MFCD00010443
Mængde 10 g
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
InChI nøgle NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
IUPAC navn 1,1-bis(methylsulfanyl)-2-nitroethen
Molekylvægt (g/mol) 165.225
PubChem CID 83623
Formel vægt 165.24
Procent renhed 97%