Få mere at vide
1,1-Cycohexanediacetimid (3,3-Penta-methylenglutalimid), Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Cycohexanediacetimid (3,3-Penta-methylenglutarimid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Pentamethylene Glutarimide |
| CAS | 1130-32-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,3-Pentamethylene Glutarimide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13) |
| SMIL | O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione |
| Vis mere |