Få mere at vide
1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid |
| CAS | 598-10-7 |
| Molekylær formel | C5H6O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Carboxycyclopropanecarboxylic Acid, Ethylenemalonic Acid, NSC 626865 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c6-3(7)5(1-2-5)4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)C1(CC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.1 |
| Formel vægt | 130.0266 |