Få mere at vide
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester, 97%
Artikelnummer. 11415550
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415550 1 g 1g
11425550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25828.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 113020-21-6 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
1,1-Cyclopropandicarboxylsyremonomethylester anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1-Cyclopropandicarboxylsyremonomethylester anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113020-21-6
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.126
MDL nummer MFCD06800496
InChI nøgle IZYOHLOUZVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid, methyl ester, 1-methoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid-1-methyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylicacid, acmc-1c7y7, methyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1-methoxycarbonylcyclopropane carboxylic acid
PubChem CID 13861823
IUPAC navn 1-methoxycarbonylcyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL COC(=O)C1(CC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester
Smeltepunkt 50°C to 57°C
Kogepunkt 85°C to 87°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 144.13
Procent renhed 97%