Få mere at vide
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester |
| CAS | 6914-71-2 |
| Molekylær formel | C7H10O4 |
| MDL nummer | MFCD00192079 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.15 |
| Procent renhed | 95% |