Få mere at vide
1,1-Cyclopentanediacetic Anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30365651
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30365651 25 g
1 options
Artikelnummer. 30365651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98966525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride
CAS 5662-95-3
Molekylær formel C9H12O3
Mængde 25 g
Synonym 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
SMIL O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC navn 8-oxaspiro[4.5]dekane-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Formel vægt 168.08