Få mere at vide
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidin, 97%
Artikelnummer. 11431647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431647 5 g 5g
11441647 25 g 25g
11414260 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25622.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1125-99-1 | C10H17N | 151,253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1125-99-1
Molekylær formel C10H17N
Molekylvægt (g/mol) 151.253
MDL nummer MFCD00003163
InChI nøgle KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidino-1-cyclohexene, 1-pyrrolidinocyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl pyrrolidine, pyrrolidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, 1-1-cyclohexen-1-yl pyrrolidine, 1-1-pyrrolidinyl cyclohexene, cyclohexanone pyrrolidine enamine, 1-pyrrolidinyl-1-cyclohexene, n-1-cyclohexenyl pyrrolidine, 1-1-cyclohexenyl pyrrolidine
PubChem CID 70768
IUPAC navn 1-(cyclohexen-1-yl)pyrrolidin
SMIL C1CCC(=CC1)N2CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Tæthed 0.94
Kogepunkt 114°C to 115°C (15 mmHg)
Flammepunkt 66°C (151°F)
Brydningsindeks 1.5217
Mængde 5 g
Beilstein 114797
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 151.25
Procent renhed 97%