Få mere at vide
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidin, 97%
Artikelnummer. 11370004
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370004 25 g 25g
11360004 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00335.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2981-10-4
MDL nummer MFCD00014643
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Kogepunkt 120 °C til 122 °C (16 mmHg)
Molekylær formel C11H19N
Brydningsindeks 1.514
Mængde 25 g
Beilstein 113990
Synonym 1-cyclohex-1-en-1-yl piperidine, 1-1-piperidino cyclohexene, 1-1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-1-cyclohexenyl piperidine, piperidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, n-1-cyclohexenyl piperidine, 1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-piperidinocyclohexene, 1-piperidino-1-cyclohexene, n-1-cyclohexen-1-yl piperidine
InChI nøgle KPVMGWQGPJULFL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCN(CC1)C2=CCCCC2
IUPAC navn 1-(cyclohexen-1-yl)piperidin
Molekylvægt (g/mol) 165.28
PubChem CID 18118
Formel vægt 165.28
Procent renhed 97%