Få mere at vide
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidin, 97%
Artikelnummer. 11360004
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360004 5 g 5g
11370004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00335.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2981-10-4
MDL nummer MFCD00014643
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Kogepunkt 120°C to 122°C (16 mmHg)
Molekylær formel C8H22N2O2
Brydningsindeks 1.514
Mængde 5 g
Beilstein 113990
Synonym di 3-aminopropoxy ethane, 1-propanamine, 3,3'-1,2-ethanediylbis oxy bis, 1,2-bis 3-aminopropoxy ethane, 3,3'-ethane-1,2-diylbis oxy bis propan-1-amine, 3,3'-ethylenedioxy bispropylamine, 3,3'-ethylenedioxybis propylamine, propylamine, 3,3'-ethylenedioxy bis, ethylene glycol bis 3-aminopropyl ether, 1,10-diamino-4,7-dioxadecane, 3-2-3-aminopropoxy ethoxy propan-1-amine
InChI nøgle POTQBGGWSWSMCX-UHFFFAOYSA-P
SMIL C(CN)COCCOCCCN
IUPAC navn 3-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]propan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 178.28
PubChem CID 76342
Formel vægt 165.28
Procent renhed 97%