Få mere at vide
1,1-cyclohexandicarboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403347
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403347 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15403347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26025.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1127-08-8 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Cyclohexanedicarboxylic acid
CAS 1127-08-8
Smeltepunkt ∼175°C (decomposition)
Lugt Odorless
Molekylær formel C8H12O4
MDL nummer MFCD00094668
Mængde 1 g
Synonym cyclohexanedicarboxylic acid, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid, acmc-20ald2, cyclohexane dicarboxylic acid, 1,1-cyclohexanedicarboxylicacid, cyclohexane-1,1-dicarboxylicacid, cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid
InChI nøgle QYQADNCHXSEGJT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(CC1)(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn cyclohexan-1,1-dicarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 172.18
PubChem CID 136906
Formel vægt 172.18
Procent renhed 95%