Få mere at vide
1,1-cyclohexandieddikesyreanhydrid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7227415 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Artikelnummer. 17780629
Brand: Thermo Scientific Acros 358130050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Alpha vektor CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE
Kemisk navn eller materiale 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
CAS 1010-26-0
Smeltepunkt 67°C to 72°C
Farve Orange til hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10 H14 O3
MDL nummer 00040292
Mængde 5 g
Synonym 3-Oxaspiro[5.5 ]undecane-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller