Få mere at vide
1,1-Cyclohexanediacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Cyclohexanediacetic Acid |
| CAS | 4355-11-7 |
| Molekylær formel | C10H16O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1-Bis(carboxymethyl)cyclohexane, NSC 169443, NSC 39839; |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-[1-(2-amino-2-oxoethyl)cyclohexyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vægt | 200.1049 |