Få mere at vide
1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide, Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide |
| CAS | 99189-60-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H17 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclohexaneacetic acid, 1-(2-amino-2-oxoethyl)-, Cyclohexaneacetic acid, 1-(carbamoylmethyl)- (6CI), 1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, 1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-acetamide, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid, 1-(Carbamoylmethyl)-cyclohexaneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | NC(=O)CC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-[1-(2-amino-2-oxo-ethyl)cyclohexyl]acetic acid |
| Vis mere |