Få mere at vide
1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050103
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050103 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050103 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0684.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide
CAS 99189-60-3
Analyt- eller komponentnavne 1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclohexaneacetic acid, 1-(2-amino-2-oxoethyl)-, Cyclohexaneacetic acid, 1-(carbamoylmethyl)- (6CI), 1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, 1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-acetamide, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid, 1-(Carbamoylmethyl)-cyclohexaneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
SMIL NC(=O)CC1(CC(=O)O)CCCCC1
IUPAC navn 2-[1-(2-amino-2-oxo-ethyl)cyclohexyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 199.247
Mængde 25 mg
Formel vægt 199.1208 g/mol