Få mere at vide
1,1-cyclohexandieddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425746
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425746 50 g 50g
11415746 10 g 10g
11435746 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20816.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4355-11-7 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4355-11-7
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.23
MDL nummer MFCD00001519
InChI nøgle YQPCHPBGAALCRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-cyclohexanediacetic acid, 1,1-cyclohexanediaceticacid, cyclohexanediacetic acid, 2-1-carboxymethyl cyclohexyl acetic acid, 1,1-cyclohexane diacetic acid, 1-carboxymethyl cyclohexyl acetic acid, 2,2'-cyclohexane-1,1-diyl diacetic acid, 2-carboxymethyl cyclohexyl acetic acid, gabapentin impurity 2, pubchem13645
PubChem CID 78061
IUPAC navn 2-[1-(carboxymethyl)cyclohexyl]eddikesyre
SMIL C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Cyclohexanediacetic acid
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Mængde 50 g
Formel vægt 200.23
Procent renhed 98%