Få mere at vide
1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30136142
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136142 10 g
30134941 100 g
30005964 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41650310G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5445-51-2
Molekylær formel C6 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Synonym 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-Dicarboxycyclobutane, 1-Carboxycyclobutanecarboxylic acid, NSC 22073, Carboplatin Imp. B (EP), Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid
IUPAC navn cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
SMIL OC(=O)C1(CCC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vægt 144.0423
Procent renhed >95%