Få mere at vide
1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vægt | 144.0423 |
| Procent renhed | >95% |