Få mere at vide
1,1-Cyclobutanedicarboxylsyre Dinatriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid Disodium Salt |
| CAS | 100476-94-6 |
| Molekylær formel | C6H6Na2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1-Dicarboxycyclobutane Disodium Salt, NSC 22073 Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4.2Na/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium; cyclobutan-1,1-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.09 |