Få mere at vide
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 99%
Artikelnummer. 11472447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472447 5 g 5g
11482447 25 g 25g
11424250 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14288.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5445-51-2 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5445-51-2
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.126
MDL nummer MFCD00001325
InChI nøgle CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
PubChem CID 2568
ChEBI CHEBI:35691
IUPAC navn cyclobutan-1,1-dicarboxylsyre
SMIL C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼158°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2046031
Formel vægt 144.13
Procent renhed 99%