Få mere at vide
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 99%
Artikelnummer. 10704221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10704221 5 g Glasflaske 5g
10040890 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110920050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5445-51-2 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5445-51-2
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00001325
InChI nøgle CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
PubChem CID 2568
ChEBI CHEBI:35691
IUPAC navn cyclobutan-1,1-dicarboxylsyre
SMIL C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 157°C to 161°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.1% max. (50°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C4H6(CO2H)2
Mængde 5 g
Beilstein 09, 724
Formel vægt 144.13
Klarhed (5 w/v% aq. soln.) clear
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver