Få mere at vide
1-(1-Chloromethyl-ethenyl)-2,2,4,4-tetramethylcyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Chloromethyl-ethenyl)-2,2,4,4-tetramethylcyclohexane |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23Cl/c1-10(8-14)11-6-7-12(2,3)9-13(11,4)5/h11H,1,6-9H2,2-5H3 |
| Formel vægt | 214.1488 |