Få mere at vide
1-(1-Chlorocyclopropyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Chlorocyclopropyl)ethanone |
| CAS | 63141-09-3 |
| Molekylær formel | C5 H7 Cl O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(1-Chlorocyclopropyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-1-chlorocyclopropane, 1-Chlorocyclopropyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClO/c1-4(7)5(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C1(Cl)CC1 |
| IUPAC navn | 1-(1-chlorocyclopropyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.561 |
| Formel vægt | 118.019 |