Få mere at vide
1-(1-Chloro-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Chloro-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine |
| CAS | 105628-70-4 |
| Molekylær formel | C14 H16 Cl N3 O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Fasudil Impurity 33 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN3O2S/c15-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-17-14)21(19,20)18-9-2-6-16-8-10-18/h1,3-5,7,16H,2,6,8-10H2 |
| SMIL | Clc1nccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3 |
| IUPAC navn | 1-chloro-5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.81 |
| Formel vægt | 325.0652 |