missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1'-Carbonyldipiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Carbonyldipiperidine |
| CAS | 5395-04-0 |
| Molekylær formel | C11H20N2O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Di-1-piperidinylmethanone, Bis(1-piperidyl) Ketone, Bis(pentamethylene)urea, Dipiperidin-1-ylmethanone, N,N,N',N'-Bis(cyclopentamethylene)urea, N,N,N',N'-Bispentamethyleneurea, N,N'-Carbonylbis(piperidine), NSC 3145 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O/c14-11(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H2 |
| SMIL | O=C(N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC navn | di(piperidin-1-yl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.29 |
| Formel vægt | 196.1576 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?