Få mere at vide
1,1'-Carbonyldipiperidine, TRC
Artikelnummer. 30354218
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30354218 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30354218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17721025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Carbonyldipiperidine
CAS 5395-04-0
Molekylær formel C11H20N2O
Mængde 25 mg
Synonym Di-1-piperidinylmethanone, Bis(1-piperidyl) Ketone, Bis(pentamethylene)urea, Dipiperidin-1-ylmethanone, N,N,N',N'-Bis(cyclopentamethylene)urea, N,N,N',N'-Bispentamethyleneurea, N,N'-Carbonylbis(piperidine), NSC 3145
InChI formel InChI=1S/C11H20N2O/c14-11(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H2
SMIL O=C(N1CCCCC1)N2CCCCC2
IUPAC navn di(piperidin-1-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 196.29
Formel vægt 196.1576