Få mere at vide
1,1'-Carbonyldiimidazole, 97%
Artikelnummer. 11437686
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437686 250 g 250g
11417686 10 g 10g
11427686 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11437686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14688.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Peptidkoblingsreagens1,1'-Carbonyldiimidazol fungerer som et koblingsreagens og anvendes til kobling af aminosyrer for at fremstille peptid i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af beta-keto-sulfoner, sulfoxider og beta-enaminosyrederivater. Det bruges til at omdanne alkoholer og aminer til carbamater, estere og urinstoffer. Det er involveret i fremstillingen af formyliseret imidazol ved reaktion med myresyre. Yderligere anvendes det til syntese af dipolære polyamidforbindelser. Ud over dette betragtes det som en ækvivalent af phosgen og bruges til at fremstille asymmetrisk bis-alkylcarbonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Peptidkoblingsreagens1,1′ -Carbonyldiimidazol fungerer som et koblingsreagens og anvendes til kobling af aminosyrer for at fremstille peptid i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af beta-keto-sulfoner, sulfoxider og beta-enaminosyrederivater. Det bruges til at omdanne alkoholer og aminer til carbamater, estere og urinstoffer. Det er involveret i fremstillingen af formyliseret imidazol ved reaktion med myresyre. Yderligere anvendes det til syntese af dipolære polyamidforbindelser. Ud over dette betragtes det som en ækvivalent af phosgen og bruges til at fremstille asymmetrisk bis-alkylcarbonat.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med vand, stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke baser og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-62-1
Molekylær formel C7H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00005286
InChI nøgle PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
SMIL O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Carbonyldiimidazole
Smeltepunkt 116°C to 120°C
pH 7.7
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 g
FN nummer UN3263
Beilstein 6826
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1819
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylformamide.
IUPAC navn di(imidazol-1-yl)methanon
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.