Få mere at vide
1,1'-Carbonyldiimidazol, 97%
Artikelnummer. 11417686
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417686 10 g 10g
11427686 50 g 50g
11437686 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11417686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14688.09
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162,15 g/mol
Peptidkoblingsreagens1,1'-Carbonyldiimidazol fungerer som et koblingsreagens og anvendes til kobling af aminosyrer for at fremstille peptid i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af beta-keto-sulfoner, sulfoxider og beta-enaminosyrederivater. Det bruges til at omdanne alkoholer og aminer til carbamater, estere og urinstoffer. Det er involveret i fremstillingen af formyliseret imidazol ved reaktion med myresyre. Yderligere anvendes det til syntese af dipolære polyamidforbindelser. Ud over dette betragtes det som en ækvivalent af phosgen og bruges til at fremstille asymmetrisk bis-alkylcarbonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Peptidkoblingsreagens1,1′ -Carbonyldiimidazol fungerer som et koblingsreagens og anvendes til kobling af aminosyrer for at fremstille peptid i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af beta-keto-sulfoner, sulfoxider og beta-enaminosyrederivater. Det bruges til at omdanne alkoholer og aminer til carbamater, estere og urinstoffer. Det er involveret i fremstillingen af formyliseret imidazol ved reaktion med myresyre. Yderligere anvendes det til syntese af dipolære polyamidforbindelser. Ud over dette betragtes det som en ækvivalent af phosgen og bruges til at fremstille asymmetrisk bis-alkylcarbonat.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med vand, stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke baser og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-62-1
Molekylær formel C7H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00005286
InChI nøgle PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
SMIL O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Carbonyldiimidazole
Smeltepunkt 116 °C til 120 °C
pH 7.7
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
FN nummer UN3263
Beilstein 6826
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,1819
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylformamid.
IUPAC navn di(imidazol-1-yl)methanon
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.