Få mere at vide
1,1'-Carbonyldiimidazol, 97%
Artikelnummer. 10705821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10705821 100 g Glasflaske 100g
10675392 10 g Glasflaske 10g
10123010 25 g Glasflaske 25g
10553674 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10705821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151811000
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-62-1
Molekylær formel C7H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00005286
InChI nøgle PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
IUPAC navn di(imidazol-1-yl)methanon
SMIL O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1′-Carbonyldiimidazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118,0 °C til 120,0 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 23, V,4, 245
Fieser 01,114; 02,61; 05,97; 06,97; 08,77; 09,96; 12,106; 13,66; 16,64
Merck Index 15, 1820
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: moderat opløselig i THF, opløselig i ethanol
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1``-Carbonyldiimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.