Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1′-Carbonyldiimidazole |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 118,0 °C til 120,0 °C |
| Farve | Hvid til cremet |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 23, V,4, 245 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,1``-Carbonyldiimidazole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.