Få mere at vide
1,1'-Carbonyldiimidazol (>90%), TRC
Artikelnummer. 30363490
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30363490 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30363490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17700510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Carbonyldiimidazole
CAS 530-62-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7H6N4O
Mængde 10 g
Synonym Di-1H-imidazol-1-yl-methanone, 1,1'-Carbonylbisimidazole, Bis(imidazol-1-yl) Ketone, Bis(imidazol-1-yl)methanone, Diimidazol-1-yl Ketone, N,N-Carbonyldiimidazole, N,N'-Carbonylbis(imidazole), N,N'-Carbonyldiimidazole, NSC 67203, CDI
InChI formel InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
SMIL O=C(N1C=NC=C1)N2C=NC=C2
IUPAC navn Di(imidazol-1-yl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 162.15
Formel vægt 162.0542
Procent renhed >95