Få mere at vide
1,1'-Carbonyldiimidazole-13C (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Carbonyldiimidazole-13C |
| CAS | 181517-09-9 |
| Molekylær formel | 13C C6 H6 N4 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | di-1H-Imidazol-1-yl-methanone-13C, 1,1'-(Carbonyl-13C)bis-1H-imidazole, Methanone-13C, di-1H-imidazol-1-yl- (ACI), 1H-Imidazole, 1,1′-(carbonyl-13C)bis- (9CI), Di-1H-imidazol-1-ylmethanone-13C (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H/i7+1 |
| SMIL | O=[13C](n1ccnc1)n2ccnc2 |
| IUPAC navn | di(imidazol-1-yl)(113C)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.141 |
| Formel vægt | 163.058 |