Få mere at vide
1,1'-Carbonylbis(3-methylimidazolium) Triflate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Carbonylbis(3-Methylimidazolium), Triflate |
| CAS | 120418-31-7 |
| Molekylær formel | C9 H12 N4 O . 2 C F3 O3 S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4O.2CHF3O3S/c1-10-3-5-12(7-10)9(14)13-6-4-11(2)8-13;2*2-1(3,4)8(5,6)7/h3-8H,1-2H3;2*(H,5,6,7)/q+2;;/p-2 |
| SMIL | C[n+]1ccn(c1)C(=O)n2cc[n+](C)c2.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | bis(3-methylimidazol-3-ium-1-yl)methanone;trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.36 |
| Formel vægt | 490.0052 |