Få mere at vide
1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10280100
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10280100 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10280100 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00094DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidine
CAS 1019008-21-9
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H22N2O2
Mængde 1 g
Synonym 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
InChI nøgle YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
IUPAC navn tert-butyl-3-pyrrolidin-1-ylazetidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 226.32
PubChem CID 42553000
Formel vægt 226.32
Procent renhed 95%