missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Bis(p-isobutylphenyl)ethan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene |
| CAS | 102120-87-6 |
| Molekylær formel | C22 H30 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2 |
| IUPAC navn | 1-(2-methylpropyl)-4-[1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethyl]benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.47 |
| Formel vægt | 294.2348 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?