Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 124°C to 126°C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | O2NCH=C(SCH3)2 |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |