Få mere at vide
1,1-bis(methylthio)-2-nitroethylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419373
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11419373
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11789.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13623-94-4
Molekylær formel C4H7NO2S2
Molekylvægt (g/mol) 165.225
MDL nummer MFCD00010443
InChI nøgle NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
IUPAC navn 1,1-bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene
SMIL CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Bis (methylthio)-2-nitroethylene
Smeltepunkt 124°C to 127°C
Lugt Unpleasant
Mængde 25 g
Beilstein 1524538
Formel vægt 165.23
Procent renhed 99%