Få mere at vide
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylen, 99%
Artikelnummer. 11409373
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409373 5 g 5g
11419373 25 g 25g
11429373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11789.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165,225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13623-94-4
Molekylær formel C4H7NO2S2
Molekylvægt (g/mol) 165.225
MDL nummer MFCD00010443
InChI nøgle NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
IUPAC navn 1,1-bis(methylsulfanyl)-2-nitroethen
SMIL CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Bis (methylthio)-2-nitroethylene
Smeltepunkt 124 °C til 127 °C
Lugt Ubehageligt
Mængde 5 g
Beilstein 1524538
Formel vægt 165.23
Procent renhed 99%