Få mere at vide
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan, TRC
Artikelnummer. 30346006
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30346006 250 g
1 options
Artikelnummer. 30346006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB445050250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS 39590-81-3
Molekylær formel C5H10O2
Mængde 250 g
Synonym 1,1-Cyclopropanedimethanol, 1,1-Di(hydroxymethyl)cyclopropane, 2,2-(1,2-Ethylene)-1,3-propanediol, Cyclopropane-1,1-bis(methanol)
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
SMIL OCC1(CO)CC1
IUPAC navn [1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Formel vægt 102.0681