Få mere at vide
1,1'-Bis(diphenylfosfin) ferrocen, TRC
Artikelnummer. 30336724
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30336724 5 g
1 options
Artikelnummer. 30336724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4303505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
CAS 12150-46-8
Molekylær formel C34H28FeP2
Mængde 5 g
Synonym Cyclopentadienyldiphenylphosphine, 1,1'-Ferrocendiylbis(diphenylphosphine), dppf
InChI formel InChI=1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
SMIL [Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC navn cyclopentyl(diphenyl)fosfan; Jern
Molekylvægt (g/mol) 554.38
Formel vægt 554.1016