Få mere at vide
1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocen-palladium(II)dichlorid dichlormethan-addukt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10287283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10287283 25 g Glasflaske 25g
10726392 1 g Glasflaske 1g
10393652 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10287283 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 348680250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 95464-05-4 | Molekylformel: C35H30Cl4FeP2Pd | Molekylvægt: 816,64 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95464-05-4 , 67-56-1
Molekylær formel C35H30Cl4FeP2Pd
Molekylvægt (g/mol) 816.64
MDL nummer MFCD00792899
IUPAC navn Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid
SMIL [Fe].ClCCl.Cl[Pd]Cl.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct
Farve Brun-rød til orange
Elementær analyse 50 til 53% (C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Synonym 1,1-dichloroacetone, 1,1-dichloro-2-propanone, 1,1-dichloropropanone, 2-propanone, 1,1-dichloro, dichloromethyl methyl ketone, 2-propanone, dichloro, unii-mcu87d3frt, alpha,alpha-dichloroacetone, ccris 1941, .alpha.,.alpha.-dichloroacetone
InChI nøgle CSVFWMMPUJDVKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10567
Formel vægt 816.22
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.