missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium (II), TRC

Artikelnummer. 30334015
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334015 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4304651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium (II)
CAS 72287-26-4
Molekylær formel 2[C17 H14 P]. 2Cl . Fe . Pd
Mængde 1 g
Synonym (Bis(η5-(diphenylphosphino)cyclopentadienyl)iron)dichloropalladium, (SP-4-2)-[1,1'-Bis(diphenylphosphino-κP)ferrocene]dichloropalladium, 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocenepalladium Dichloride, Dichloro(diphenylphosphinoferrocene)palladium, Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphine)ferrocene]palladium(II), Pd(dppf)Cl2, PdCl2(dppf), [1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium (II)
InChI formel InChI=1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q2*-1;;;2*+2/p-2
SMIL [Cl-].[Cl-].[Fe+2].[Pd+2].[cH-]1cccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3.[cH-]4cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC navn ferrous;cyclopenta-1,3-dien-1-yl(diphenyl)phosphane;palladium(2+);dichloride
Molekylvægt (g/mol) 731.7
Formel vægt 729.9428
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.