Få mere at vide
(1,1'-Bis(diphenylfosfin) ferrocen) dichloropalladium-dichloromethan, TRC
Artikelnummer. 30337542
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337542 1 g
1 options
Artikelnummer. 30337542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4303601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene)dichloropalladium-dichloromethane
CAS 95464-05-4
Molekylær formel C34H28Cl2FeP2Pd. CH2Cl2
Mængde 1 g
Synonym Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloromethane adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium dichloride dichloromethane adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium dichloride methylene chloride adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride Dichloromethane Adduct, (SP-4-2)-[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene-P,P']dichloropalladium Compd. with Dichloromethane, 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene Palladium Complex
InChI formel InChI=1S/2C17H14P.CH2Cl2.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;2-1-3;;;;/h2*1-14H;1H2;2*1H;;/q;;;;;;+2/p-2
SMIL [Fe].[Cl-][Pd+2]([Cl-])([P]([C]1[CH][CH][CH][CH]1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[P]([C]4[CH][CH][CH][CH]4)(c5ccccc5)c6ccccc6.ClCCl
Molekylvægt (g/mol) 816.64
Formel vægt 813.8961