Få mere at vide
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II) |
| CAS | 95408-45-0 |
| Molekylær formel | C26H44Cl2FeP2Pd |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Dichloro(1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene)palladium, [1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/2C13H22P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;;;;/h2*7-10H,1-6H3;2*1H;;/q2*-1;;;2*+2/p-2 |
| SMIL | [Cl-][Pd+2]1([Cl-])[P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)[C-]23[CH]4=[CH]5[CH]6=[CH]2[Fe+2]56789%1043[CH]=%11[CH]%10=[CH]9[C-]8([CH]%117)[P]1(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | Palladium, [1,1′-bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino-κP]ferrocene]dichloro-, (SP-4-2)- (9CI, ACI) |
| Molekylvægt (g/mol) | 651.75 |
| Formel vægt | 650.07 |