missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene |
| CAS | 91221-46-4 |
| Molekylær formel | C22 H20 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4,4'-(2-Phenyl-1-butenylidene)bisphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O2/c1-2-21(16-6-4-3-5-7-16)22(17-8-12-19(23)13-9-17)18-10-14-20(24)15-11-18/h3-15,23-24H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=C(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenylbut-1-enyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.39 |
| Formel vægt | 316.1463 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?