Få mere at vide
1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane, Mikromol™
Beskrivelse
1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane |
| CAS | 4-4-3547 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H12 Cl2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12Cl2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10H,1H3 |
| SMIL | CC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 1-chloro-4-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| Vis mere |