missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane, TRC

Artikelnummer. 30321055
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30321055 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30321055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61564310G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane
CAS 3282-99-3
Molekylær formel C18H22N2
Mængde 10 g
Synonym 4,4'-Cyclohexylidenebis[benzenamine], 1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane, 4,4'-Cyclohexylidenedianiline, [4-[1-(4-Aminophenyl)cyclohexyl]phenyl]amine
InChI formel InChI=1S/C18H22N2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11H,1-3,12-13,19-20H2
SMIL Nc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(N)cc3
IUPAC navn 4-[1-(4-aminophenyl)cyclohexyl]aniline
Molekylvægt (g/mol) 266.38
Formel vægt 266.1783
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.