Få mere at vide
1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane |
| CAS | 3282-99-3 |
| Molekylær formel | C18H22N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4,4'-Cyclohexylidenebis[benzenamine], 1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane, 4,4'-Cyclohexylidenedianiline, [4-[1-(4-Aminophenyl)cyclohexyl]phenyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11H,1-3,12-13,19-20H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(N)cc3 |
| IUPAC navn | 4-[1-(4-aminophenyl)cyclohexyl]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.38 |
| Formel vægt | 266.1783 |